Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, elektroforeskvalitet, 99+%
Produktkod. 11308136
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308136 100 g 100g
11398126 25 g 25g
11318136 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11308136 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L15075.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    681.03 SEK
    611.65 SEK / 100g
    Save 69.38 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Akrylamid / N,N'-Metylenbisakrylamid, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, är en vattenlöslig förening som korsbinds för att producera polyakrylamidgeler som är allmänt använda inom kromatografi och elektroforetisk separation av nukleinsyror och proteiner. | CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Akrylamid används som monomer i syntesen av polyakrylamider, som kan användas som vattenlösliga förtjockningsmedel i avloppsvattenrening, gelelektrofores, malmbearbetning och färgtillverkning. Inom molekylärbiologin används den som bärare och även involverad i utfällningen av små mängder DNA. Det spelar en viktig roll som en mellanprodukt vid framställningen av N-metylolakrylamid och N-butoxiakrylamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Akrylamid / N,N'-Methylenebisacrylamide är ett vattenlösligt, luktfritt, vitt kristallint pulver
  • Denna förening polymeriserar i närvaro av fria radikaler för att generera geler vars porstorlek kan regleras genom att manipulera de relativa koncentrationerna av denna blandning av föreningar
Användningsområden
  • Polyakrylamidgeler används ofta inom biokemi, rättskemi, genetik, molekylärbiologi och bioteknik för att separera proteiner eller nukleinsyror, enligt deras elektroforetiska rörlighet
  • På grund av deras högre upplösning jämfört med andra geler används polyakrylamidgeler också vid analys av mindre RNA-arter från blandade prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-06-1
Molekylformel C3H5NO
Molekylvikt (g/mol) 71.08
MDL-nummer MFCD00008032
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-namn prop-2-enamid
LEDER NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide
Smältpunkt 82°C to 85°C
Densitet 1.322
Kokpunkt 125°C (25 mmHg)
Flampunkt 138°C (280°F)
Odör Odorless
Linjär formel CH2=CHCONH2
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2074
Beilstein 605349
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,129
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 71.08
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide, electrophoresis grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.