Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid / N,N'-metylenbisakrylamid 19:1, för biokemi, 40% blandningslösning i vatten
Produktkod. 10708552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2,5 l
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10708552 100 ml 100ml
10430052 500 ml 500ml
10696244 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10708552 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 330201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.92 SEK
    548.65 SEK / 100ml
    Save 62.27 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. (1 % i vatten), (1 % i vatten) vid 0nm, 0,1 max vid 290 nm
Kemiskt namn eller material Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 19:1
Fysisk form Vätska
Akrylsyra 0,001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
CAS Min % 59.0
CAS Max % 61.0
Konduktivitet 3 μS/cm Max.
Färg Färglös
Kvantitet 100 ml
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H5NO
MDL-nummer MFCD00008032
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamid
Molekylvikt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 19:1, 40% mix solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.