Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid / N,N'-Methylenebisacrylamide 29:1, för biokemi, 40% blandad lösning i vatten
Produktkod. 10152961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10152961 500 ml 500ml
10245481 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10152961 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 330215000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    999.65 SEK / 500ml
    Save 185.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Akrylamid / N,N'-Metylenbisakrylamid, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, är en vattenlöslig förening som korsbinds för att producera polyakrylamidgeler som är allmänt använda inom kromatografi och elektroforetisk separation av nukleinsyror och proteiner. | CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Akrylamid / N,N'-Methylenebisacrylamide är ett vattenlösligt, luktfritt, vitt kristallint pulver
  • Denna förening polymeriserar i närvaro av fria radikaler för att generera geler vars porstorlek kan regleras genom att manipulera de relativa koncentrationerna av denna blandning av föreningar
Användningsområden
  • Polyakrylamidgeler används ofta inom biokemi, rättskemi, genetik, molekylärbiologi och bioteknik för att separera proteiner eller nukleinsyror, enligt deras elektroforetiska rörlighet
  • På grund av deras högre upplösning jämfört med andra geler används polyakrylamidgeler också vid analys av mindre RNA-arter från blandade prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. (1 % i vatten), (1 % i vatten) vid 0nm, 0,1 max vid 290 nm
Kemiskt namn eller material Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1
Fysisk form Vätska
Akrylsyra 0,001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
CAS Min % 59.0
CAS Max % 61.0
Konduktivitet 3 μS/cm Max.
Färg Färglös
Kvantitet 500 ml
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H5NO
MDL-nummer MFCD00008032
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamid
Molekylvikt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 29:1, 40% mix solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.