Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid / N,N'-metylenbisakrylamid 37,5:1, för biokemi, 40% blandningslösning i vatten
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Akrylamid / N,N'-Methylenebisacrylamide är ett vattenlösligt, luktfritt, vitt kristallint pulver
- Denna förening polymeriserar i närvaro av fria radikaler för att generera geler vars porstorlek kan regleras genom att manipulera de relativa koncentrationerna av denna blandning av föreningar
Användningsområden
- Polyakrylamidgeler används ofta inom biokemi, rättskemi, genetik, molekylärbiologi och bioteknik för att separera proteiner eller nukleinsyror, enligt deras elektroforetiska rörlighet
- På grund av deras högre upplösning jämfört med andra geler används polyakrylamidgeler också vid analys av mindre RNA-arter från blandade prover
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | (1 % i vatten), (1 % i vatten) vid 0nm, 0,1 max vid 290 nm |
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Akrylsyra | 0,001% max. |
| CAS | 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 |
| CAS Min % | 59.0 |
| CAS Max % | 61.0 |
| Konduktivitet | 3 μS/cm Max. |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 100 ml |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution inwater
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H372-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.