Läs mer
Acrylamide Solution (40%/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Produktkod. 10688963
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10688963 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10688963 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP14021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
40% Acrylamide Solution is made from 3X recrystallized acrylamide and is suitable for electrophoretic separation of proteins and nucleic acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide Solution
Namnnotering 40%
Fysisk form Liquid
Akrylsyra 0.003% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5
Kokpunkt 125°C
Smältpunkt 83°C
Konduktivitet 5μmhos max.
Färg Colorless
pH 6 to 7
Kvantitet 1 L
DNas DNase free
Förpackning Amber Glass
Molekylformel C3H5NO
MDL-nummer MFCD00008032
Merck Index 15, 120
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Kvalitet Electrophoresis
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide Solution, 40%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide