Läs mer
Acrylamide, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15508244 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15508244 500 g Varje
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15508244 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 408101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide
Namnnotering Purified for Electrophoresis
CAS 79-06-1
Kvantitet 500 g
Flampunkt 138.00°C
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel C3H5NO
MDL-nummer MFCD00008032
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Formel vikt 71.08
Kvalitet Ultrapure Bioreagent