Läs mer
Fisherbrand™ Utmatningskärl i akryl med 3 fack
Produktkod. 11907994 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11907994 Genomskinlig Varje
1 options
Produktkod. 11907994
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll extra labb- och kontorsartiklar lättillgängliga. Utmatningskärl i akryl har stora öppningar med gångjärnslock för enkel fyllning och dispensering. De robusta genomskinliga kärlen gör det enkelt att övervaka inventeringen. Fyra fack hjälper till att organisera små delar.
  • Idealisk för pipettspetsar, rör, kopplingar, sprutfilter, septa och andra små laboratorie- och kontorsartiklar
  • Tillverkad av 3 mm tjock, genomskinlig akryl för en överblick av lagerövervakning
  • Gångjärnsförsedda lock över generösa öppningar för snabb fyllning och dispensering
  • Tre fack hjälper till att organisera och kategorisera föremål
  • Flip-top-överdrag håller produkterna säkra och dammfria
  • Inkluderar halkfria gummifötter
Specifikationer
Typ Förvaringsbehållare
Material Akryl
Färg Genomskinlig
Form Rektangulär
För användning med (applikation) För att hålla reservdelar, flaskor, sprutfilter, pipettspetsar, septa och andra små laboratorie- och kontorsartiklar
Kvantitet 1 st
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 210 mm
Bredd (metrisk) 155 mm
Höjd (metrisk) 212 mm