Läs mer
Heathrow Scientific™ Akryl 3-plats pipettställ
Produktkod. 10760774 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
10760774 Varje
1 options
Produktkod. 10760774 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS206203
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lutar sig bakåt i en vinkel så att det inte finns någon risk för att pipetter faller ut. Akrylpipettstativ med tre ställen tar tag i pipetterna på två ställen för ett säkert grepp.
  • Akrylkonstruktion
  • Klassiskt 3-ställs pipettställ
  • Designad för att hålla de flesta stora pipettmärken
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Håller Pipetter
Material Akryl
Positioner 3
Form Z-formad
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 15.3 cm
Längd (engelska) 6 tum
Bredd (engelska) 6,8 tum
Höjd (engelska) 8,1 tum
Diameter (metrisk) öppning Övre: 25 mm, Nedre: 20 mm
Produkttyp Pipettställ
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 20.64 cm
Bredd (metrisk) 17.2 cm