Läs mer
Heathrow Scientific™ Akryl 4-plats pipettställ
Produktkod. 10122952 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
10122952 Varje
1 options
Produktkod. 10122952
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lutar sig bakåt i en vinkel så att det inte finns någon risk för att pipetter faller ut. Akrylpipettstativ med 4 ställen tar tag i pipetterna på två ställen för ett säkert grepp.
  • Akrylkonstruktion
  • Klassiskt 4-ställs pipettställ
  • Designad för att hålla de flesta stora pipettmärken
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Håller Pipetter
Material Akryl
Positioner 4
Form Z-formad
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 14.6 cm
Längd (engelska) 5,7 tum.
Bredd (engelska) 6,8 tum
Höjd (engelska) 8,1 tum
Diameter (metrisk) öppning Övre: 25 mm; Nedre: 20 mm
Produkttyp Pipettställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 20.64 cm
Bredd (metrisk) 17.2 cm