Läs mer
Akrylsyra, 97%, stick. med ca 200 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11336876
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336876 500 g 500g
11326876 100 g 100g
11346876 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04280.36
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72,063 g/mol
Akrylsyra fungerar som en prekursor vid produktionen av 3-hydroxipropionsyra. Det används vid framställning av vattenabsorberande hartser. Det reagerar med alkoholer för att framställa motsvarande estrar. Dess estrar används som råmaterial för syntetiska hartser, gummi, beläggningslim, vattenbaserade färger, golvpolish och lim. Det används också för att framställa bildande homopolymerer eller sampolymerer genom att reagera med andra monomerer som akrylamider, akrylnitril, vinyl, styren och butadien.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Akrylsyra fungerar som en prekursor vid produktionen av 3-hydroxipropionsyra. Det används vid framställning av vattenabsorberande hartser. Det reagerar med alkoholer för att framställa motsvarande estrar. Dess estrar används som råmaterial för syntetiska hartser, gummi, beläggningslim, vattenbaserade färger, golvpolish och lim. Det används också för att framställa bildande homopolymerer eller sampolymerer genom att reagera med andra monomerer som akrylamider, akrylnitril, vinyl, styren och butadien.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljus- och luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, syre, polymeriserande initiatorer, aminer och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-10-7
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.063
MDL-nummer MFCD00004367
InChI-nyckel NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC-namn prop-2-ensyra
LEDER C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylic acid
Namnnotering stabiliserat med ≈200 ppm 4-metoxyfenol
Smältpunkt ∼13 °C
Densitet 1.051
Kokpunkt 138 °C till 139 °C
Flampunkt 54 °C (130 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel H2C=CHCO2H
Brytningsindex 1.4202
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2218
Beilstein 635743
Merck Index 14,130
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 72.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.