Läs mer
Acrylic acid, 97%, stab. with ca 200ppm 4-methoxyphenol
Produktkod. 11346876
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346876 2500 g 2.5kg
11326876 100 g 100g
11336876 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04280.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.063 g/mol
Akrylsyra fungerar som en prekursor vid produktionen av 3-hydroxipropionsyra. Det används vid framställning av vattenabsorberande hartser. Det reagerar med alkoholer för att framställa motsvarande estrar. Dess estrar används som råmaterial för syntetiska hartser, gummi, beläggningslim, vattenbaserade färger, golvpolish och lim. Det används också för att framställa bildande homopolymerer eller sampolymerer genom att reagera med andra monomerer som akrylamider, akrylnitril, vinyl, styren och butadien.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Acrylic acid acts as a precursor in the production of 3-hydroxypropionic acid. It is used in the preparation of water-absorbent resins. It reacts with alcohols to prepare the corresponding esters. Its esters are used as raw materials for synthetic resins, rubbers, coating adhesives, water-based paints, floor polishes and adhesives. It is also used to prepare forming homopolymers or copolymers by reacting with other monomers like acrylamides, acrylonitrile, vinyl, styrene, and butadiene.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Hygroscopic. Light and air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, oxygen, polymerizing initiators, amines and peroxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-10-7
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.063
MDL-nummer MFCD00004367
InChI-nyckel NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC-namn prop-2-enoic acid
LEDER C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylic acid
Namnnotering stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt ∼13°C
Kokpunkt 138°C to 139°C
Flampunkt 54°C (130°F)
Odör Pungent
Linjär formel H2C=CHCO2H
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2218
Beilstein 635743
Merck Index 14,130
Formel vikt 72.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.