missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acrylic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylic Acid-d3 |
| CAS | 204259-63-2 |
| Molekylformel | C3HD3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Acrylic-2,3,3-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2D |
| LEDER | OC(/C([2H])=C([2H])/[2H])=O |
| IUPAC-namn | 2,3,3-trideuterioprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?