Läs mer
Acrylic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 13°C |
| Densitet | 1.05 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 141°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004367 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Acrylic acid, 2-Propenoic acid, Acroleic acid, Acrylic acid |