Läs mer
Akrylsyra (stabiliserad med MEHQ), TRC
Produktkod. 30010485
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010485 5 g
30006493 100 g
30009204 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1913505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-10-7
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.06
Synonym 2-Propenoic Acid, Acroleic Acid, Ethylenecarboxylic Acid, NSC 4765, Propenoic Acid, Vinylformic Acid;
IUPAC-namn prop-2-enoinsyra
LEDER OC(C=C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
Formel vikt 72.0211
Procent renhet >95%