missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acrylic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | prop-2-enoyl prop-2-enoate |
| CAS | 2051-76-5 |
| Molekylformel | C6 H6 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acrylic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2 |
| LEDER | C=CC(=O)OC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enoyl prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vikt | 126.032 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?