Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser för skyddsglasögon i akryl
Produktkod. 11803470 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11803470 Liten Varje
11893460 Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11803470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    991.00 SEK
    778.86 SEK / Paket med 1
    Save 212.14 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få tillgång till säkerhetstillbehör med lätthet. Fisherbrand™ Acrylic Safety Glasses Dispenser håller skyddsglasögon, andra säkerhetsartiklar och personliga föremål för att hålla dem säkra och rena. De är ergonomiskt vinklade för enkel hämtning. Transparenta blå dispensrar finns i två storlekar.
  • Genomskinliga dispensrar i akryl ger enkel åtkomst till säkerhetstillbehör
  • Ergonomiskt vinklad för enkel dispensering
  • Gångjärnslock skyddar glasögon från damm och skräp
  • Flip open top för fyllning med tippöppen botten för dispensering
  • Sätt på bänk- eller väggfäste (skruvar medföljer) för bekväm åtkomst
  • Stor dispenser rymmer cirka 20 par glasögon
    Liten dispenser rymmer cirka 10 par glasögon
Specifikationer
Bredd (metrisk) 162 mm
Djup (metriskt) 156 mm
Färg Blått
Produkttyp Dispenser
För användning med (utrustning) Skyddsglasögon
Inkluderar Väggmonteringsskruvar
Längd (metrisk) 227 mm
Antal per förpackning 1 st.
Storlek Liten
Material Akryl