Beskrivning
- Genomskinliga dispensrar i akryl ger enkel åtkomst till säkerhetstillbehör
- Ergonomiskt vinklad för enkel dispensering
- Gångjärnslock skyddar glasögon från damm och skräp
- Flip open top för fyllning med tippöppen botten för dispensering
- Sätt på bänk- eller väggfäste (skruvar medföljer) för bekväm åtkomst
- Stor dispenser rymmer cirka 20 par glasögon
Liten dispenser rymmer cirka 10 par glasögon
Specifikationer
Specifikationer
| Bredd (metrisk) | 203 mm |
| Djup (metriskt) | 406 mm |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Dispenser |
| För användning med (utrustning) | Skyddsglasögon |
| Inkluderar | Väggmonteringsskruvar |
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Storlek | Betydande |
| Material | Akryl |