Läs mer
Megro™ Handskfackhållare i akrylglas
Produktkod. 15752728
Change view
Mått (L x B x H):
25 x 13 x 7.5 cm
Produktkod. Mått (L x B x H)
15752728 25 x 13 x 7.5 cm
1 options
Produktkod. 15752728 Leverantör Megro™ Leverantörsnummer MEG136601
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För handförvaring av undersökningshandskar.
  • Inkluderar väggmonteringsmaterial
  • 25 x 13 x 7,5 cm
  • Transparent för enkel visning av innehållet
  • Akryl plexiglas
Specifikationer
Färg Klart
Mått (L x B x H) 25 x 13 x 7.5 cm
Håller Handskar
Material Akryl plexiglas
Montering Väggfäste
För användning med (applikation) Förvaring i handskfacket för undersökning