Läs mer
Fisherbrand™ Handskfackhållare i akryl
Produktkod. 11807112 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
1 låda
2 lådor
3 lådor
Mått (D x B x H) Inredning:
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Mått (D x B x H) Inredning Förpackningsstorlek
11807112 2 lådor 110 x 295 x 260 mm Varje
11897102 1 låda 110 x 141 x 260 mm Varje
11817112 3 lådor 110 x 295 x 385 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11807112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00 SEK
    705.78 SEK / Paket med 1
    Save 124.22 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll handskarna organiserade och redo för omedelbar användning. Fisherbrand™ Handskboxhållare i akryl inkluderar en skuminsats som säkerställer en säker passform och enkel dispensering.
  • Genomskinliga akrylhållare inkluderar en polyesterskuminsats för att säkert hålla en rad handskfackstorlekar med åtsittande passform –garanterar enkel borttagning av handskar
  • Alla hållare passar de flesta större märken av lådor
  • Monteringsskruvar medföljer
Specifikationer
Produkttyp Handskfackhållare
Färg Klart
Djup (metriskt) 110 mm
Mått (D x B x H) Inredning 110 x 295 x 260 mm
Bredd (metrisk) 295 mm
Höjd (metrisk) 260 mm
Håller Engångshandskfack
Material Akryl
Montering Väggfäste
Antal fack 2
Produktstil Sidoladdning
Kapacitet 2 lådor
Inkluderar Väggmonterad skruv
Kvantitet 1 st