Specifikationer
| Produkttyp | Handskfackhållare |
| Färg | Klart |
| Djup (metriskt) | 110 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 110 x 141 x 260 mm |
| Bredd (metrisk) | 141 mm |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Håller | Engångshandskfack |
| Material | Akryl |
| Montering | Väggfäste |
| Antal fack | 1 |
| Visa mer |