Läs mer
Fisherbrand™ Handskfackhållare i akryl
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8263009 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet:
1 låda
2 lådor
3 lådor
Mått (D x B x H) Inredning:
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11897102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll handskarna organiserade och redo för omedelbar användning. Fisherbrand™ Handskboxhållare i akryl inkluderar en skuminsats som säkerställer en säker passform och enkel dispensering.
  • Genomskinliga akrylhållare inkluderar en polyesterskuminsats för att säkert hålla en rad handskfackstorlekar med åtsittande passform –garanterar enkel borttagning av handskar
  • Alla hållare passar de flesta större märken av lådor
  • Monteringsskruvar medföljer
Specifikationer
Produkttyp Handskfackhållare
Färg Klart
Djup (metriskt) 110 mm
Mått (D x B x H) Inredning 110 x 141 x 260 mm
Bredd (metrisk) 141 mm
Höjd (metrisk) 260 mm
Håller Disposable Glove Boxes
Material Akryl
Montering Wall Mount
Antal fack 1
Produktstil Side Loading
Kapacitet 1 låda
Inkluderar Väggmonterad skruv
Kvantitet 1 st