Läs mer
Beschreibung
- Värmeböjda väggar förenklar konstruktionen och begränsar oavsiktligt brott
- Trippel- och quad-hållare gör att handskfack kan laddas från antingen toppen eller sidan
- Passar standard handskfack, som rymmer djup upp till 3,75 tum.
- Hållaren erbjuder mångsidighet samtidigt som den ger platsbesparande förvaring
- Kan monteras vertikalt eller horisontellt, hårdvara ingår
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handskfackhållare |
| Färg | Klart |
| Längd (engelska) | 10,4 tum |
| Längd (metrisk) | 26.3 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 10.4 cm |
| Höjd (engelska) | 21,1 tum |
| Höjd (metrisk) | 53.5 cm |
| Håller | Handskfack för engångsbruk |
| Material | Akryl |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?