Läs mer
Fisherbrand™ Handskfackhållare i akryl
Produktkod. 16574231 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet:
1 Box
3 lådor
4 lådor
Produktkod. 16574231
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rena lagringslösningar perfekt för laboratorieorganisation, med värmeböjda väggar för att förenkla konstruktionen och förhindra oavsiktligt brott.
  • Heat-bent walls simplify construction and limit accidental breakage
  • Triple and quad holders allow glove boxes to be loaded from either the top or side
  • Fits standard glove boxes, accommodating depths up to 3.75 in.
  • Holder offers versatility while also providing space-saving storage
  • Can be mounted vertically or horizontally, hardware is included
Specifikationer
Produkttyp Glove Box Holder
Färg Clear
Längd (engelska) 10.4 in.
Längd (metrisk) 26.3 cm
Bredd (engelska) 4 in.
Bredd (metrisk) 10.4 cm
Höjd (engelska) 5.16 in.
Höjd (metrisk) 13 cm
Håller Disposable Glove Boxes
Material Acrylic
Montering Keyhole Slots
Antal fack 1
Kapacitet 1 Box
Inkluderar Mounting hardware