Läs mer
Fisherbrand™ Handskfackhållare i akryl
Produktkod. 16594231 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
1 Box
3 lådor
4 lådor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet
16594231 3 lådor
16574231 1 Box
16504241 4 lådor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16594231
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rena lagringslösningar perfekt för laboratorieorganisation, med värmeböjda väggar för att förenkla konstruktionen och förhindra oavsiktligt brott.
  • Värmeböjda väggar förenklar konstruktionen och begränsar oavsiktligt brott
  • Trippel- och quad-hållare gör att handskfack kan laddas från antingen toppen eller sidan
  • Passar standard handskfack, som rymmer djup upp till 3,75 tum.
  • Hållaren erbjuder mångsidighet samtidigt som den ger platsbesparande förvaring
  • Kan monteras vertikalt eller horisontellt, hårdvara ingår
Specifikationer
Produkttyp Handskfackhållare
Färg Klart
Längd (engelska) 10,4 tum
Längd (metrisk) 26.3 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10.4 cm
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 40.8 cm
Håller Handskfack för engångsbruk
Material Akryl
Montering Nyckelhålsfack
Antal fack 1
Kapacitet 3 lådor
Inkluderar Monteringshårdvara