Läs mer
Brady™ Akryl Group Lockout Center
Produktkod. 10421100
Inkluderar:
18 krokar
3 krokar
8 krokar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10421100
Brand: Brady™ 800116
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Acrylic Group Lockout Center för grupplåsningssituationer som involverar ett stort antal arbetare och utrustning. Kan även användas som låsförvaringsbox. Genomskinligt främre omslag gör det enkelt att se innehållet.
  • För grupplåsningssituationer som involverar ett stort antal arbetare och utrustning.
  • Kan även användas som låsförvaringsbox.
  • Genomskinligt främre omslag gör det enkelt att se innehållet.
  • 8 hakar för nycklar och 1 fack för lås.
  • Låsboxar levereras utan innehåll.
Specifikationer
Produkttyp Låslåda
Alternativt artikelnummer LG008E
Färg Rött
Material Akryl
Djup (engelska) 2,52 tum.
Djup (metriskt) 64 mm
Beskrivning Group Lockout Center - 8 krokar
Mått (D x B x H) 64 x 305 x 195 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 7,68 tum.
Höjd (metrisk) 195 mm
Inkluderar 8 krokar
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 12,01 tum
Bredd (metrisk) 305 mm