Läs mer
Brady™ Akryl Group Lockout Center
Produktkod. p-8003403
Inkluderar:
18 krokar
3 krokar
8 krokar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11796775
Brand: Brady™ 800127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Acrylic Group Lockout Center för grupplåsningssituationer som involverar ett stort antal arbetare och utrustning. Kan även användas som låsförvaringsbox. Genomskinligt främre omslag gör det enkelt att se innehållet.
  • För grupplåsningssituationer som involverar ett stort antal arbetare och utrustning.
  • Kan även användas som låsförvaringsbox.
  • Genomskinligt främre omslag gör det enkelt att se innehållet.
  • 8 hakar för nycklar och 1 fack för lås.
  • Låsboxar levereras utan innehåll.
Specifikationer
Produkttyp Låslåda
Alternativt artikelnummer GRUPP LOCKOUT CENTER 18 HAKER
Färg Rött
Material Akryl
Djup (engelska) 2,52 tum.
Djup (metriskt) 64 mm
Beskrivning Group Lockout Center - 18 krokar
Mått (D x B x H) 64 x 406 x 195 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 7,68 tum.
Höjd (metrisk) 195 mm
Inkluderar 18 krokar
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 15,98 tum.
Bredd (metrisk) 406 mm