Läs mer
Fisherbrand™ Akryl Parafilm™ Dispenser
Produktkod. 11937994 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11937994 Klart Varje
1 options
Produktkod. 11937994
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, dispensera och skär förseglingsfilm. Fisherbrand™ Akryl Parafilm™ Dispensern har ett tandat skärblad för att enkelt skära film. Stabil dispenser rymmer 50 mm eller 100 mm rullar utan att belamra din arbetsyta. Tydliga sidor gör det enkelt att övervaka lagernivån.
  • Kraftig konstruktion för ökad hållbarhet
  • Idealisk för Parafilm™ , tejp, etiketter och Tough-Tags™
  • Stark, kristallklar dispenser i akryl med ett tandat skärblad
  • Rymmer två 50 mm rullar sida vid sida eller en 100 mm rulle
Specifikationer
Produkttyp Parafilm Dispenser
Färg Klart
Längd (metrisk) 168 mm
Bredd (metrisk) 119 mm
Höjd (metrisk) 175 mm
Håller Parafilm
Material Akryl
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Öppet tak
Kapacitet 2 x 50 mm rullar eller 1 x 100 mm rulle
För användning med (utrustning) Parafilm™ Förseglingsfilmrullar
Kvantitet 1 st