Läs mer
Heathrow Scientific™ Petriskål dispenser i akryl
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Håller | Petriskålar (100 mm) |
| Material | Akryl |
| Positioner | 1 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Montering | Bänkskiva, vägg |
| Mått (L x B x H) | 222 x 107 x 236 mm |
| Visa mer |