Läs mer
Fisherbrand™ Pipettställ i akryl
Produktkod. 11703926 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11703926 Varje
1 options
Produktkod. 11703926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2919.02 SEK
    1435.78 SEK / Paket med 1
    Save 1483.24 SEK
    50% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Håll 0,1 till 50 ml pipetter eller burkar inom bekvämt räckhåll samtidigt som du förhindrar skador och skräp. Pipettställ håller både plast- och glaspipetter organiserade och synliga från alla vinklar.
  • Fyra vinklade hyllfack.
  • Kraftig akryl ger kristallklar visning från alla vinklar.
  • Mått: 291 x 88 x 401 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Positioner 1
Form Vertikal
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 291 mm
Längd (engelska) 11,5 tum.
Produkttyp Pipettställ
Hyllor 4 nivåer
Höjd (metrisk) 401 mm
Bredd (metrisk) 88 mm