Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Lutande pipettställ
Produktkod. 10698861
Change view
Positioner:
6
Produktkod. Positioner
10698861 6
1 options
Produktkod. 10698861 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 42590006
Beräknad leverans: 09-12-2026
Ger säker och säker förvaring av pipetter i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Lutande pipettställ tillverkas av Plexiglas™ .
  • Rymmer 6 pipetter
  • För mätning och volumetriska pipetter
  • Hålrum ca. 17,5 mm, bredd ca. 123 mm
Specifikationer
Färg Klart
Material Akryl
Positioner 6
För användning med (utrustning) Pipetter
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Längd (metrisk) 190 mm
Djup (metriskt) 123 mm
Produkttyp Pipetstativ