Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Håller | Pipettrar |
| Positioner | 6 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (metrisk) | 29.5 cm |
| Längd (engelska) | 11,6 tum |
| Visa mer |