Läs mer
Fisherbrand™ Akrylpipettställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8263007 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Genomskinlig blå
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11394045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lutar sig bakåt i en vinkel så att det inte finns någon risk för att pipetter faller ut. Akrylpipettstativ tar tag i pipetterna på två ställen för ett säkert grepp.
  • Akrylkonstruktion.
  • Rymmer upp till 6 pipetter.
  • Designad för att fungera med de flesta stora pipettmärken.
Specifikationer
Produkttyp Pipettställ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Håller Pipettrar
Positioner 6
Form Rektangulär
Hyllor 2 nivåer
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 29.5 cm
Längd (engelska) 11,6 tum
Bredd (metrisk) 17.2 cm
Bredd (engelska) 6,8 tum
Höjd (metrisk) 20.3 cm
Höjd (engelska) 8 tum
Diameter (metrisk) öppning Övre: 25 mm; Nedre: 20 mm