Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipettställ i akrylplast
Shop All SP Scienceware Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Håller:
Pipettörer (6)
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Tydlig och praktisk pipettparkering
- Håll upp till 6 pipetter till hands med denna genomskinliga hållare i akrylplast
- Utskärningar på två hyllor håller och stödjer de mest populära pipettmodellerna
Specifications
Specifications
| Cellavdelare | 6 |
| Produkttyp | Pipetstativ |
| Färg | Klart |
| Håller | Pipettörer (6) |
| Material | Akryl |
| Hyllor | 2 nivåer |
| För användning med (applikation) | hHold och stöd |
| För användning med (utrustning) | Pipettörer |
| Antal ställ | 2 |
| nr per ärende | 1 |
| Show More |