Läs mer
Cytiva Termostatjacka i akrylplast
Produktkod. 10009219 Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
26 mm
50 mm
Höjd (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10009219
Brand: Cytiva 18876501
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Termostat
Material Akryl Plast
Typ Termostatjacka
Max. Temperatur (metrisk) 60 °C
Höjd (metrisk) 1000 mm
Diameter (metrisk) Inre 50 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1000 mm