Läs mer
Cytiva Termostatjacka i akrylplast
Produktkod. 10743802 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
26 mm
50 mm
Höjd (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre Höjd (metrisk) unitSize
10743802 1000 mm 26 mm 1000 mm Varje
10732852 400 mm 16 mm 400 mm Varje
10526740 700 mm 16 mm 700 mm Varje
10660951 200 mm 26 mm 200 mm Varje
10392910 400 mm 26 mm 400 mm Varje
10733042 700 mm 26 mm 700 mm Varje
10009219 1000 mm 50 mm 1000 mm Varje
10230930 200 mm 50 mm 200 mm Varje
10601721 300 mm 50 mm 300 mm Varje
10691711 600 mm 50 mm 600 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10743802 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18879101
Specifikationer
För användning med (utrustning) Termostat
Material Akryl Plast
Typ Termostatjacka
Max. Temperatur (metrisk) 60 °C
Höjd (metrisk) 1000 mm
Diameter (metrisk) Inre 26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1000 mm