Läs mer
Cytiva Termostatjacka i akrylplast
Produktkod. p-8000913 Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
26 mm
50 mm
Höjd (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10732852
Brand: Cytiva 18001173
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermostat
Material Acrylic Plastic
Typ Thermostat Jacket
Max. Temperatur (metrisk) 60°C
Höjd (metrisk) 400 mm
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Diameter (metrisk) Yttre 400 mm