Läs mer
Fisherbrand™ Akrylställ för autosamplerflaskor
Produktkod. 11767597 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
160 x 160 x 30 mm
173 x 91 x 20 mm
173 x 95 x 20 mm
175,8 x 115,5 x 20 mm
Positioner:
25
40
50
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Positioner Förpackningsstorlek
11767597 173 x 95 x 20 mm 50 Varje
11728256 175,8 x 115,5 x 20 mm 40 Varje
11708256 173 x 91 x 20 mm 50 Varje
11738256 160 x 160 x 30 mm 25 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11767597
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkel hantering och transport av provflaskor
  • Flaskställ
  • Akryl
  • Transparent akrylmaterial gör fyllningen synlig
  • Stabil stående position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Genomskinlig
Material Akryl
Positioner 50
För användning med (utrustning) 1,5 ml, 2 ml skalflaskor
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 173 x 95 x 20 mm
Produkttyp Flaskställ