Läs mer
Brady™ Akryl Retro Reflex Sheeting Markering Tejp
Färg:
Rött på vitt
Svart och gul randig
Svart och vit randig
Mått (L x B):
4,57 m x 50,80 mm
4,57 mx 76,20 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager.
- Dessa tejper ger en extra säkerhetsmarginal under strömavbrott, på natten eller i svagt ljus.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | B957 3 tum. X5YDS R/W RANDIG REFLEKTEJP |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Mått (L x B) | 4,57 mx 76,20 mm |
| Avsluta | Halvblank |
| För användning med (applikation) | Nyttoväxtmärkning, Reflekterande Bradystake Varningsinsatser, reflekterande varningsränder |
| Längd (engelska) | 15 ft. |
| Längd (metrisk) | 4.57 m |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +158 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +70 °C |
| Visa mer |