Läs mer
Brady™ Akryl Retro Reflex Sheeting Markering Tejp
Produktkod. 11781925
Change view
Färg:
Rött på vitt
Svart och gul randig
Svart och vit randig
Mått (L x B):
4,57 m x 50,80 mm
4,57 mx 76,20 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) unitSize
11781925 Svart och gul randig 4,57 mx 76,20 mm 1 rulle
11771925 Svart och vit randig 4,57 m x 50,80 mm 1 rulle
11761925 Svart och gul randig 4,57 m x 50,80 mm 1 rulle
11701645 Rött på vitt 4,57 m x 50,80 mm 1 rulle
11711645 Rött på vitt 4,57 mx 76,20 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11781925 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 076312
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager. Denna akryl-retroreflekterande markeringstejp ger en extra säkerhetsmarginal under strömavbrott, på natten eller i svagt ljus.
  • Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager.
  • Dessa tejper ger en extra säkerhetsmarginal under strömavbrott, på natten eller i svagt ljus.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer B957 3 tum. X5YDS B/Y RANDIG REFLEKTEJP
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2979, ASTM D 523
Mått (L x B) 4,57 mx 76,20 mm
Avsluta Halvblank
För användning med (applikation) Nyttoväxtmärkning, Reflekterande Bradystake Varningsinsatser, reflekterande varningsränder
Längd (engelska) 15 ft.
Längd (metrisk) 4.57 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek 0.081 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart och gul randig
Material Plast
Produkttyp Reflective Stripes Tape
Typ Floor Marking Tape