Läs mer
Brady™ Akryl Retro Reflex Sheeting Markering Tejp
Produktkod. p-8000094
Färg:
Rött på vitt
Svart och gul randig
Svart och vit randig
Mått (L x B):
4,57 m x 50,80 mm
4,57 mx 76,20 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11771925
Brand: Brady™ 076310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager. Denna akryl-retroreflekterande markeringstejp ger en extra säkerhetsmarginal under strömavbrott, på natten eller i svagt ljus.
  • Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager.
  • Dessa tejper ger en extra säkerhetsmarginal under strömavbrott, på natten eller i svagt ljus.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer B957 2 tum. X5YDS S/W RANDIG REFLEKTEJP
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2979, ASTM D 523
Mått (L x B) 4,57 m x 50,80 mm
Avsluta Halvblank
För användning med (applikation) Nyttoväxtmärkning, Reflekterande Bradystake Varningsinsatser, reflekterande varningsränder
Längd (engelska) 15 ft.
Längd (metrisk) 4.57 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek 0.081 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart och vit randig
Material Plast
Produkttyp Reflective Stripes Tape
Typ Floor Marking Tape