Läs mer
Sanplatec Akryl vakuumexsickator SNH Typ
Beskrivning
- Transparenta akrylpaneler ger hög synlighet från alla sidor
- Slitstark exsickator tack vare tjocka paneler
- Vakuummätare 0 till -0,1 Mpa
- Två ventiler, munstycke OD 9 mm
- Silikon dörrpackning
- Tillämpningar: Tillgänglig i ett brett sortiment, inklusive vakuumlagring, testning och hantering av gasutblåsningsprovtagning
- Tre justerbara hyllplan
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Akryl |
| Produkttyp | Vakuumexsickator |
| Inkluderar | 3 x hyllor, 2 x ventiler, 1 x mätare |
| Max. Hyllbelastning | 4 hyllor (max.) |
| Volym (metrisk) | 23 L (ungefär) |
| Mått (D x B x H) Inredning | 260 x 220 x 410 mm |
| Bredd (metrisk) | 412 mm |
| Höjd (metrisk) | 620 mm |
| Djup (metriskt) | 343 mm |