Läs mer
Sanplatec™ Vakuumhandskbox i akryl klar sikt, VG-600N
Produktkod. 30242895
Change view
Material:
Akryl
Produktkod. Material
30242895 Akryl
1 options
  • Vakuumhandskfacket är utformat för att tåla ett fullt vakuum i både huvuddelen och passboxen, men snabb sugning och aspiration kan orsaka skada och för tidig försämring av handskfacket.
  • När den används som en vakuumexsickator, var noga med att använda den med handskportsskyddet påsatt.
  • Vakuummätaren anger differenstrycket mellan atmosfärstryck och insidan av handskfacket.(Enhet: MPa)
  • Intern drift under reducerat tryck är inte möjlig.
Produktkod. 30242895 Leverantör Sanplatec™ Leverantörsnummer 27379+BS/RCVG600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124000.00 SEK
    86866.72 SEK / Paket med 1
    Save 37133.28 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-03-2027
  • Vakuumhandskfacket är utformat för att tåla ett fullt vakuum i både huvuddelen och passboxen, men snabb sugning och aspiration kan orsaka skada och för tidig försämring av handskfacket.
  • När den används som en vakuumexsickator, var noga med att använda den med handskportsskyddet påsatt.
  • Vakuummätaren anger differenstrycket mellan atmosfärstryck och insidan av handskfacket.(Enhet: MPa)
  • Intern drift under reducerat tryck är inte möjlig.
Mellanstor handskfack med luftslusskammare.
  • Handskfacket i akryl kan introduceras till en lägre kostnad jämfört med handskfacket i metall.
  • Med vår unika teknik utmärker den sig i lufttäthet och styrka.
  • Exempel på användning: Forskning om nästa generations batterier, halvledare, katalysatorer, analys av spårmineraler och prover, biovetenskaplig forskning mm.
  • Enkel hantering för att flytta in och ut föremål från vänster sidodörr.
  • Använd rätt passbox för att ta in och ut utrustning under drift.
  • Tillbehörsventil: kropp 2st, passbox 2st, handskport 1st, pumpanslutningssida 2st, Vakuummätare: kropp, passbox varje 1st (0 till 0,1MPa), handske: Handskband: varje 1 par, handskeportsdörr: 1 par (vid dekomprimering), Ventilmunstycksdiameter: 9 mm
  • Innermått på passbox: 250W x 200D x 200H mm
  • Med våra skräddarsydda lösningar tillgodoser vi en mängd olika önskemål, inklusive storleks- och formändringar.
  • Handskfacket i akryl kan introduceras till en lägre kostnad jämfört med handskfacket i metall.
  • Med vår unika teknik utmärker den sig i lufttäthet och styrka.
  • Exempel på användning: Forskning om nästa generations batterier, halvledare, katalysatorer, analys av spårmineraler och prover, biovetenskaplig forskning mm.
  • Enkel hantering för att flytta in och ut föremål från vänster sidodörr.
  • Använd rätt passbox för att ta in och ut utrustning under drift.
  • Tillbehörsventil: kropp 2st, passbox 2st, handskport 1st, pumpanslutningssida 2st, Vakuummätare: kropp, passbox varje 1st (0 till 0,1MPa), handske: Handskband: varje 1 par, handskeportsdörr: 1 par (vid dekomprimering), Ventilmunstycksdiameter: 9 mm
  • Innermått på passbox: 250W x 200D x 200H mm
  • Med våra skräddarsydda lösningar tillgodoser vi en mängd olika önskemål, inklusive storleks- och formändringar.
Specifikationer
Produkttyp Handskfacket
Filtertyp Hold (Håll)
Typ av belysning Hold (Håll)
Material Akryl
Vikt (metrisk) 80 kg