Läs mer
Key Instruments™ Akrylvattenflödesmätare
Produktkod. 11928034
Change view
Höjd (metrisk):
165 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
11928034 165 mm
1 options
Produktkod. 11928034 Leverantör Key Instruments™ Leverantörsnummer FR4L69BVBN
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Standard precisionsbearbetad akrylflödesmätare för vätskor eller gaser. Key Instruments™ Flo-Rite™ Akryl Airflow Flowmeter har direkt avläsning av luft- eller vattenvågor och finns tillgänglig på antingen engelska eller metriska skalor.
EGENSKAPER
  • Lättläst engelska eller metriskt
  • Skalor Vatten varierar från 4 CCM till 20 GPM
  • Luften varierar från 40 CCM till 4000 LPM
  • Gängade mässingsinsatser för snabb installation
  • Enkel demontering och montering för underhåll
  • Hållbar, endels klar akrylkonstruktion
  • Stabil, lättläst flottör Överlägsen kvalitet
TILLÄMPNINGAR
  • Luftprovtagningsutrustning, akvakultur
  • Avsaltningsutrustning
  • Gasanalysatorer Medicinska system
  • Fotobearbetningsutrustning
  • Vattenrenings- och distributionssystem
Specifikationer
Typ Flödesmätare
Noggrannhet ±3%
Tryckvärdering 100 psig
För användning med (applikation) För användning med luft/gas eller vatten
Höjd (metrisk) 165 mm
Material för inre delar Akryl
Repeterbarhet ±0,5 %
Bredd (metrisk) 165 mm
skala 50, 100 eller 127 mm
Tätningsmaterial Buna-N
Temperatur (metrisk) 65 °C
Ventil Ja
Vattenflöde 1 till 9 LPM