Läs mer
Deutsch Neumann™ Akrylnitril-butadienproppar
Produktkod. 10014770
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
18 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten
10014770 18 mm
10411104 23 mm
10340671 21 mm
10579412 29 mm
10606371 31 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10014770 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 1010318
I lager
Specifikationer
Hårdhet 45 Shore A
Höjd (metrisk) 30mm
Färg Svart
Diameter (metrisk) Botten 18 mm
Diameter (metrisk) Topp 24 mm
Material Akrylnitrilbutadien
Produkttyp Avsmalnande propp