Läs mer
Deutsch Neumann™ Akrylnitril-butadienproppar
Specifikationer
Specifikationer
| Hårdhet | 45 Shore A |
| Höjd (metrisk) | 30mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) Botten | 23 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 29 mm |
| Material | Akrylnitrilbutadien |
| Produkttyp | Avsmalnande propp |