Läs mer
Akrylnitril 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323467
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323467 1 ml
1 options
Produktkod. 30323467 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010525ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Analyt- eller komponentnamn Acrylonitrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H3 N
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
LEDER C=CC#N
IUPAC-namn prop-2-enenitril
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 53.06
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 53,0265 g/mol