Läs mer
Akrylnitril 1000 μg/ml i metanol, andra källa, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylonitrile |
| CAS | 107-13-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acrylonitrile |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C3 H3 N |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| LEDER | C=CC#N |
| IUPAC-namn | prop-2-enenitril |
| Visa mer |