Läs mer
Acrylonitrile-13C3(stabilized with 35-45 ppm 4-hydroxy anisole (H750015)), TRC
Produktkod. 30325516
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30325516 10 mg
1 options
Produktkod. 30325516 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA19137210MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylonitrile 13C3
CAS 202326-55-4
Molekylformel 13C3 H3 N
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Propenenitrile-1,2,3-13C3 (9CI), Acrylonitrile-1,2,3-13C3, Acrylonitrile-13C3
InChI formel InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1,2+1,3+1
LEDER [13CH2]=[13CH][13C]#N
IUPAC-namn (1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-enenitrile
Molekylvikt (g/mol) 56.04
Formel vikt 56.0366