Läs mer
Acrylonitrile-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylonitrile-2-D |
| CAS | 4635-82-9 |
| Molekylformel | C3 D H2 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propenenitrile-2-d (9 CI), Acrylonitrile-2-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Deuterioprop-2-enenitrile, 2-Deutero-2-propenenitrile, α-Deuterated acrylonitrile, Acrylonitrile-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2D |
| LEDER | [2 H]C(=C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-deuterioprop-2-enenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 54.0688 |
| Formel vikt | 54.0328 g/mol |
| Visa mer |