Läs mer
Akrylnitril, 99+%, stick. med ca 40 ppm 4-metoxyfenol
Beskrivning
Akrylonitril fungerar som en monomer som används vid tillverkning av polyakrlonitrilplaster, lim och syntetiskt gummi. Det används också för syntes av sampolymerer såsom styren-akrylnitril, akrylnitrilbutadienstyren, akrylonitrilstyrenakrylat. Det är involverat i framställningen av adiponitril genom dimerisering, som finner tillämpning i polyamidsyntes. Det fungerar som en föregångare till akrylamid och akrylsyra. Det används som dienofil i Diels-Alder-reaktioner. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt i syntesen av antioxidanter, aktiva farmaceutiska ingredienser, färgämnen och ytaktiva ämnen. Vidare används den för framställning av akrylfibrer, hartser och nitrilgummi. Utöver detta fungerar det som gasningsmedel för livsmedelsråvaror, mjölmalning och utrustning för bearbetning av bagerier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Akrylonitril fungerar som en monomer som används vid tillverkning av polyakrlonitrilplaster, lim och syntetiskt gummi. Det används också för syntes av sampolymerer såsom styren-akrylnitril, akrylnitrilbutadienstyren, akrylonitrilstyrenakrylat. Det är involverat i framställningen av adiponitril genom dimerisering, som finner tillämpning i polyamidsyntes. Det fungerar som en föregångare till akrylamid och akrylsyra. Det används som dienofil i Diels-Alder-reaktioner. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt i syntesen av antioxidanter, aktiva farmaceutiska ingredienser, färgämnen och ytaktiva ämnen. Vidare används den för framställning av akrylfibrer, hartser och nitrilgummi. Utöver detta fungerar det som gasningsmedel för livsmedelsråvaror, mjölmalning och utrustning för bearbetning av bagerier.
Löslighet Blandbar med
isopropanol, etanol, eter, aceton, vatten, koltetraklorid, etylacetat, toluen och bensen.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, alkalier, metaller, brom, peroxider och koppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylonitrile |
| Namnnotering | stabilized with ≈40ppm 4-methoxyphenol |
| Smältpunkt | °C to 84°C |
| Densitet | 0.806 |
| Kokpunkt | 77°C to 78°C |
| Flampunkt | 0°C (32°F) |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Linjär formel | CH2=CHCN |
| Brytningsindex | 1.391 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Acrylonitrile
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.